Documenti fondamentali
MTCM4015
MTC Bio Flexible Inoculating Loops
capacity 1 μL, sterile, pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
Sinonimo/i:
culture needles
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio M4015
Capacità
1 μL
Descrizione generale
Inoculating loops, 1ul, flexible PP, 50 sterile peel bags of 20 loops, 1000/pk
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile and disposable, no flaming
  • Uniform stroking and inoculating
  • Hexagonal grip - improves control
  • Smooth loop surface - no gouging
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)