Documenti fondamentali
MTCH68001MXL
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 200-1250 μL
Sinonimo/i:
pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio H6800-1MXL
Capacità
200-1250 μL
Descrizione generale
Halo Single Channel Pipettor, lightweight, 10-100µL
Caratteristiche e vantaggi
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Note legali
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)