MTCC2715
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2715
Parametri
12,000 × g speed
Capacità
15 mL
diam. × lung.
17 mm × 121 mm
Compatibilità
suitable for (stem cell research)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Color coded caps for easy sample identification
- 15mL rated to 12,000xg
- 50mL rated to 15,000xg
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)