MTCA9004WR
MTC™ Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Sinonimo/i:
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Prodotti consigliati
Materiali
steel
Caratteristiche
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio A9004-WR
Categorie correlate
Descrizione generale
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
Caratteristiche e vantaggi
- sturdy steel construction
- autoclavable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)