MTCA9000C
MTC™ Bio Autoclave Bags
size 31-66 cm (12-26 in.), clear (blue printed warnings)
Sinonimo/i:
biohazard bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Materiali
clear (blue printed warnings)
Confezionamento
pack of 200 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio A9000C
Misura
31-66 cm (12-26 in.)
Descrizione generale
Autoclave bags, 12.2x26" (31 x 66cm), clear, biohazard, printed, marking area, 200/cs
Caratteristiche e vantaggi
- Heavy gauge polypropylene
- Large white marking areas
- Strong seamless bottom
- Printed biohazard symbol
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)