MSST0054
SILu™Lite AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Tag
His tagged
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AKT3(10000)
Categorie correlate
Descrizione generale
Sequenza
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)