MSST0013
SILu™Prot AMBP Alpha-1 Microglycoprotein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinonimo/i:
Alpha-1-microglobulin, Complex-forming glycoprotein heterogeneous in charge
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
His tagged
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AMBP(259)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2