MAK227
Chloramphenicol Extraction Kit
sufficient for 40 extractions
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
cosmetics
food and beverages
sample preservation
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Click on the following link for a video demonstration of how the kit works
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C