MAK178
Enolase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Sinonimo/i:
Enolase Detection Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
immunological diseases; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EBI4(387712) , ENO1(2023) , ENO2(2026)
mouse ... EBI4(226265) , ENO1(13806) , ENO2(13807)
rat ... EBI4(292138) , ENO1(24333) , ENO2(24334)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- Enolase Assay Buffer
- Peroxidase Substrate, in DMSO
- Enolase Substrate Mix
- Enolase Converter
- Enolase Developer
- Enolase Positive Control
- Hydrogen Peroxide Standard, 0.88 M
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)