MAK137
Phospholipase D Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
PLD Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PLD1(5337) , PLD2(5338) , PLD3(23646) , PLD4(122618) , PLD5(200150) , PLD6(201164)
mouse ... PLD1(18805) , PLD2(18806) , PLD3(18807) , PLD4(104759) , PLD5(319455) , PLD6(194908)
rat ... PLD1(25096) , PLD2(25097) , PLD3(361527) , PLD4(362792) , PLD5(289270) , PLD6(287366)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)