MAK085
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substances Assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup