MAK007
Asparaginase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Asparaginase Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This assay protocol is suitable for the colorimetric/fluorometric detection of Asparaginase activity in bacteria, cell and tissue culture supernatants, plant samples, biological samples, and food samples using the Asparaginase Activity Assay Kit (MAK007).