M9566
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Sinonimo/i:
extracellular matrix
About This Item
Codice UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse (CD-1)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
vial of ~10 mg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Mgst1(56615)
Azioni biochim/fisiol
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?