M8644
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Goat anti-mouse IgM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
indirect ELISA: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Specificità
Applicazioni
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1