M4812
Anti-Myosin Va (LF-18) antibody produced in rabbit
~0.4 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GS1, Anti-MYH12, Anti-MYO5, Anti-MYR12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 190 kDa
Reattività contro le specie
chicken, rat
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~0.4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using rat and chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a rat brain extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYO5A(4644)
mouse ... Myo5a(17918)
rat ... Myo5a(25017)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Western blot.
- In situ proximity ligation assay (PLA).
- Glutathione S-transferase (GST)-spinophilin co-sedimentation assay.