M4811
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, medium binding surface, non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom white wells
white polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655075
Volume massimo
392 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
340 μL
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)