M3949
MST-312
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N′-1,3-Phenylenebis-[2,3-dihydroxy-benzamide]
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to light tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2