M3937
Greiner UV-STAR®384 well plates
cycloolefine, case of 40 ea (internal packs of 10), non-sterile
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cycloolefine
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 40 ea (internal packs of 10)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 781801
Volume massimo
138 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
110 μL
Colore
clear
Tipo di binding
(Clear film surface treatment)
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)