M3682
Anti-MAP Kinase, Monophosphorylated Tyrosine antibody ,Mouse monoclonal
clone ERK-PY193, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-pY-ERK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ERK-PY193, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?