M3536
Mycophenolic acid
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
6-(1,3-Dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-1-oxoisobenzofuran-6-yl)-4-methyl-4-hexanoic acid, 6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoic acid, NSC 129185
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Mycophenolic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
Penicillium brevicompactum
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to yellow-white
Punto di fusione
<143.0 °C
Solubilità
methanol: 50 mg/mL
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Informazioni sul gene
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic