PZ0351
PF-2545920 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(1-Methyl-4-pyridin-4-yl-1H-pyrazol-3-yl)-phenoxymethyl]-quinoline hydrochloride, MP-10 hydrochloride, PF-02545920 hydrochloride, PF-920 hydrochloride
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1.[H]Cl
InChI
1S/C25H20N4O/c1-29-16-23(18-12-14-26-15-13-18)25(28-29)20-7-10-22(11-8-20)30-17-21-9-6-19-4-2-3-5-24(19)27-21/h2-16H,17H2,1H3
AZEXWHKOMMASPA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)