M3320
Monoclonal Anti-MBNL1 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone HL 1822 (3A4-1E9), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CUG Triplet Repeat Expansion Double-stranded RNA-binding protein, Anti-EXP, Anti-KIAA0428, Anti-Muscleblind-like protein, Anti-Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HL 1822 (3A4-1E9), monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBNL1(4154)
mouse ... Mbnl1(56758)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3