ABE241
Anti-MBNL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
muscleblind-like (Drosophila), Triplet-expansion RNA-binding protein, muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, KIAA0428
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBNL1(4154)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBNL1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1