M1946
Anticorpo anti-monoammino ossidasi B (regione C-terminale)
affinity isolated antibody, ~1.5 mg/mL, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Adrenalin oxidase, Anti-MAO, brain, Anti-MAO, platelet, Anti-Tyramine oxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~58 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction and HEK-293T cells expressing human MAO-B
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASCC3(10973) , MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)