L2398
Lactobionic acid
≥97% (TLC), cell impermeant agent
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic
Organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
113-118 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?