L0375
LAH Peptide
powder, mixture of soluble peptides and amino acids
Sinonimo/i:
LAH
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Lactalbumin enzymatic hydrolysate, a mixture of soluble peptides and amino acids
Grado
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1