K4128
Knudson C orchid medium Morel modification
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.72
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Livello qualitativo
Formula variabile
With the macro- and micronutrients as described by Morel (1965). Contains sucrose.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)