K4125
5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Xylo-5-hexulofuranosonic acid potassium salt
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
≤10.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Solubilità
water: ~50 g/L
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,5-;/m1./s1
GSFHMOMWXNDPMM-YMDUGQBDSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?