JN0002
Loreclezole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(1Z)-2-Chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[(Z)-2-Chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)vinyl]-1,2,4-triazole, R 72063, R-72063, R72063
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl/C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=C\N2N=CN=C2
InChI
1S/C10H6Cl3N3/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(13)4-16-6-14-5-15-16/h1-6H/b10-4-
XGLHZTBDUXXHOM-WMZJFQQLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)