Documenti fondamentali
NSRULER-10050
Millipore
Volume Indicator Ruler, 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
PVC
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Lunghezza
160 mm ± 1
Larghezza
30.0 mm ± 1.0
Spessore
30 μm ± 1
applicazioni
sterile sampling
Compatibilità
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NSRULER-10050