I8409
Anti-Interleukin-7 Receptor α/CD127 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-CD127, Anti-CDW127, Anti-IL7R, Anti-ILRA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 5.0-10.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL7R(3575)
Descrizione generale
Anti-interleukin-7 receptor α/CD127 recognizes human interleukin-7.
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1