SAB1409861
Monoclonal Anti-EOMES antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TBR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EOMES(8320)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SHQIVPGGRYGVQSFFPEPFVNTLPQARYYNGERTVPQTNGLLSPQQSEEVANPPQRWLVTPVQQPGTNKLDISSYESEYTSSTLLPYGIKSLPLQTSHALGYYPDPTF
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1409861-100UG | 4061831663174 |