I6783
Isopimaric Acid
≥98% (GC), powder
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@](C)(CC1=CC[C@@]3([H])[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)C=C
InChI
1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
MXYATHGRPJZBNA-KRFUXDQASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3