I5635
Monoclonal Anti-Human IgG2 antibody produced in mouse
clone HP-6014, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgG2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP-6014, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
It may also be used:
- in imprint immunofixation
- in immunofluorometric assay
- in hemagglutination
- in hemagglutination inhibition
- in particle counting immunoassay
- in detection of cytoplasmic IgG
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.