I2536
ICI 192605
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4Z)-rel-, 4(Z)-6-(2-o-chlorophenyl-4-o-hydroxyphenyl-1,3-dioxan-cis-5-yl) hexenoic acid, 4-Hexenoic acid, 6-[(2R,4R,5S)-2-(2-chlorophenyl)-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-dioxan-5-yl]-
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC\C=C/C[C@H]1CO[C@H](O[C@H]1c2ccccc2O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C22H23ClO5/c23-18-11-6-4-9-16(18)22-27-14-15(8-2-1-3-13-20(25)26)21(28-22)17-10-5-7-12-19(17)24/h1-2,4-7,9-12,15,21-22,24H,3,8,13-14H2,(H,25,26)/b2-1-/t15-,21+,22+/m0/s1
WHUIENZXNGAHQI-YGPRPMEGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)