I7160
IMS2186
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-[1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-meth-(E)-ylidene]-6-methyl-chroman-4-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1O)\C=C2/COc3ccc(C)cc3C2=O
InChI
1S/C18H16O4/c1-11-3-5-16-14(7-11)18(20)13(10-22-16)8-12-4-6-17(21-2)15(19)9-12/h3-9,19H,10H2,1-2H3/b13-8+
BZCADTHMZLYKAR-MDWZMJQESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3