I1761
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 3