I1637
Ipratropium bromide monohydrate
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Atropine isopropyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
Ideatore
Boehringer Ingelheim
Stringa SMILE
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?