423203
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~86,000
Sinonimo/i:
HPMC, Hypromellose
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn ~86,000
Grado di funzionalizzazione
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
29 wt. % methoxy
0.2 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
7 wt. % propylene oxide
Tensione superficiale
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
Viscosità
4,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
Temp. transizione
gel point 58-64 °C
Stringa SMILE
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?