191892
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~370,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
Sinonimo/i:
HPC
About This Item
Descrizione
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
752 °F
PM
average Mw ~370,000
Impurezze
<5 wt. %
Dimensione particelle
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
Tensione interfacciale olio minerale
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
Viscosità
150-400 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #2) (60 rpm)(lit.)
Solubilità
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
Densità
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1