Documenti fondamentali
HS20630E
Rubber Bulb
capacity 150 mL, red
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
red
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20630E
Lungh. × D.E. × Diam.
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
Capacità
150 mL
Descrizione generale
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Constructed of Natural Rubber
  • 150 mL volume 0.2 in hole dia. (6 mm hole dia.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)