HS20613
Manual pipette racks
red plastic, double
About This Item
Codice UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red plastic
Caratteristiche
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20613
Largh. × prof. × alt.
291 mm × 88 mm × 401 mm
Misura
291x88x401 mm
Descrizione generale
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)