HPA012384
Anti-SLC29A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nucleoside transporter 1, Anti-Nucleoside transporter, es-type, Anti-Solute carrier family 29 member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Sequenza immunogenica
RLEFYRYYQQLKLEGPGEQETKLDLISKGEEPRAGKEESGVSVSNSQPTNESHSIKAILK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC29A1(2030)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA012384-25UL | 4061842785155 |
HPA012384-100UL | 4061837126116 |