HPA007884
Anti-ABCA3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-ABC-C transporter antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette 3 antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette sub-family A member 3 antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette transporter 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Sequenza immunogenica
MLRLTLGEYGRTVVPFSVPGTSQLGQQLSEHLKDALQAEGQEPREVLGDLEEFLIFRASVEGGGFNERCLVAASFRDVGERTVVNALFNNQAYHSPATALAVVDNLLFKLLCGPHASIVVSNFPQPRSALQAAKDQFNEG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCA3(21)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA007884-25UL | 4061842789566 |
HPA007884-100UL | 4061837124303 |