H9903
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
BioReagent, suitable for derivatization
Sinonimo/i:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
P. eboll.
158-163 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for derivatization
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup