H9390
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus zooepidemicus
bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sinonimo/i:
Poly(β-glucuronic acid-[1→3]-β-N-acetylglucosamine-[1→4]), alternating
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Streptococcus zooepidemicus)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
WGK 2