H8636
Anti-Haptoglobin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-BP, Anti-HP2ALPHA2, Anti-HPA1S
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 2 mL lyophilized antiserum
tecniche
indirect ELISA: 1:30,000
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HP(3240)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?