H7790
Anti-HRD1/SYVN1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, Anti-Synoviolin, Anti-Synoviolin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of mouse brain
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human HRD1/SYVN1.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYVN1(84447)
mouse ... Syvn1(74126)
rat ... Syvn1(361712)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)