H6666
Keratinocyte Growth Factor human
HumanKine®, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FGF-7, KGF
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
4-20 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 17-30 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF7(2252)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3