H4290
Hydroxyphenyl fluorescein
5 mM in DMF
Sinonimo/i:
2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mM in DMF
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- HPF is resistant to light-induced autooxidation.
- Hypochlorite(-OCl) does not react with HPF.
- HPF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide.
- HPF has low reactivity with HOCl.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - (Dimethylformamide)
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - (Dimethylformamide)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?